Sodio peróxido ≥93%, en gránulos, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: di-Sodium peroxide
27995.293EA 704 EUR
27995.293 27995.260
Sodio peróxido ≥93%, en gránulos, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio peróxido
Formula: Na₂O₂
MW: 77.98 g/mol
Pto. de fusión: 660
Densidad: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1 I
Índice Merck: 13,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 93 %
Identification Passes test
Mean diameter 0.3 to 2.0 mm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Max. 0.025 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm