Sodio peróxido ≥93.0%, en polvo, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: di-Sodium peroxide
27996.230EA 329 EUR
27996.230 27996.296
Sodio peróxido ≥93.0%, en polvo, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio peróxido
Formula: Na₂O₂
Pto. de fusión: 660 °C
Densidad: 2,805 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003497
Núm. CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Índice Merck: 13,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 93.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm