Potasio cianato 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cianato de potasio
201110010 201115000 201111000
ACRO201110010EA 108 EUR
ACRO201110010 ACRO201115000 ACRO201111000
Potasio cianato 97%, puro
Potasio cianato
Formula: CKNO
MW: 81.12 g/mol
Pto. de fusión: 315 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011411
Núm. CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Índice Merck: 12,07788
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥96.0 %
Potassium carbonate ≤3 %