Potasio cianato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cianato de potasio
33356.22
33356.36
33356.A3
33356.22EA
39.1
EUR
33356.22
33356.36
33356.A3
Potasio cianato ≥97%
Potasio cianato
Purity: 97%
CAS No.: 590-28-3
Molecular Formula: KOCN
Formula Weight: 81.12
Physical Form: Crystalline
Density: 2.056
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 700-900° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7625
MDL No.: MFCD00011411
Formula:
CKNO MW: 81,12 g/mol Pto. de fusión: 700…900 °C (desc.) Densidad: 2,056 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011411 Núm. CAS: 590-28-3 EINECS: 209-676-3 Índice Merck: 14,7625 |