Potasio cianato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Cianato de potasio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04957.0100 8.04957.1000
8.04957.0100EA 31.8 EUR
8.04957.0100 8.04957.1000
Potasio cianato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Potasio cianato
Formula: CKNO
MW: 81.12 g/mol
Pto. de fusión: 315…316 °C
Densidad: 2.056 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011411
Núm. CAS: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Índice Merck: 12,07788
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 314 - 316 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Bulk Density 870 kg/m3
Density 2.056 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)