Cianato de sodio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12413.0E
A12413.22
A12413.36
A12413.0EEA
158
EUR
A12413.0E
A12413.22
A12413.36
Cianato de sodio 95%
Cianato de sodio
Purity: 95%
CAS No.: 917-61-3
Molecular Formula: NaOCN
Formula Weight: 65.01
Melting Point: 550°
Beilstein Reference: 3594963
Merck Reference: 14,8604
MDL No.: MFCD00011121
Formula:
CNNaO Pto. de fusión: 550 °C Densidad: 1,89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011121 Núm. CAS: 917-61-3 EINECS: 213-030-6 Índice Merck: 14,8604 |