Litio hidróxido, anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
379181000 379185000 379180025
ACRO379181000EA 94 EUR
ACRO379181000 ACRO379185000 ACRO379180025
Litio hidróxido, anhidro 98%, puro
Hidróxido de litio
Formula: LiOH
Pto. Ebullición: 924 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 462 °C
Densidad: 1,43 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011095
Núm. CAS: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,05556
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %