Litio hidróxido, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13407.22
13407.36
13407.14
13407.22EA
76.3
EUR
13407.22
13407.36
13407.14
Litio hidróxido, anhidro 98%
Hidróxido de litio
Purity: 98%
CAS No.: 1310-65-2
Molecular Formula: LiOH
Formula Weight: 23.95
Physical Form: -4+14 Mesh
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 462°
Boiling Point: 924°
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00011095
Formula:
LiOH MW: 23.95 g/mol Pto. Ebullición: 924 °C Pto. de fusión: 462 Densidad: 2.54 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011095 Núm. CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Índice Merck: 14,5534 |