Litio hidróxido, anhidro ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
44471.06
44471.14
44471.22
44471.06EA
62.1
EUR
44471.06
44471.14
44471.22
Litio hidróxido, anhidro ≥99.995% (metals basis)
Hidróxido de litio
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-65-2
Molecular Formula: LiOH
Formula Weight: 23.95
Physical Form: Powder
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 462°
Boiling Point: 924°
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00011095
Formula:
LiOH MW: 23,95 g/mol Pto. Ebullición: 924 °C Pto. de fusión: 462 °C Densidad: 2,54 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011095 Núm. CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5534 |