Litio hidróxido, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05691.0100
1.05691.1000
1.05691.0100EA
230
EUR
1.05691.0100
1.05691.1000
Litio hidróxido, Supelco®
Hidróxido de litio
Formula:
LiOH Pto. Ebullición: 924 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 462 °C Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011095 Núm. CAS: 1310-65-2 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Índice Merck: 13,05556 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 71 g/l (20 °C) |
Melting Point | 462 °C |
Molar Mass | 23.95 g/mol |
Bulk Density | 550 kg/m3 |
Density | 2.54 g/cm3 |
pH | 12 (50 g/l, H2O, 50 °C) |