Sodio hidróxido 98%, en lentejas, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
134070010 134070025 134070100 134070250
ACRO134070010EA 49.6 EUR
ACRO134070010 ACRO134070025 ACRO134070100 ACRO134070250
Sodio hidróxido 98%, en lentejas, extra puro
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 318 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.0 %
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤250 ppm
Silver (Ag) ≤0.5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0005 %