Sodio hidróxido ≥97%, pearls
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
B24414.0E
B24414.36
B24414.0EEA
69.5
EUR
B24414.0E
B24414.36
Sodio hidróxido ≥97%, pearls
Sodio hidróxido
Purity: 97%
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Odour: Odourless
pH: 14
Melting Point: 318°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 1390 °C Pto. de fusión: 318 °C Densidad: 2,13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II IR: 01-2119457892-27 Índice Merck: 14,8627 |