Sodio hidróxido, en lentejas Ph. Eur., J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
0290.1000EA 0 EUR
0290.1000 0290.9025PE
Sodio hidróxido, en lentejas Ph. Eur., J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Ph. Eur. Chemical Specification(s):
Appearance of solution passes test
Assay 97.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 20 ppm
Identification passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Additional Specification(s):
NF Insoluble substances and organic matters passes test
NF Potassium passes test
Bulk Pharmaceutical Chemical
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
For manufacturing, processing or repacking