Sodio hidróxido, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
0402.0500EA 31.73 EUR
0402.0500 0402.1000 0402.5000
Sodio hidróxido, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 98 %
Carbonate (as Na2CO3) max. 1 %
Potassium (K) max. 0.05 %
Silica (SiO2) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)Aluminium (Al) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Calcium (Ca) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Chloride (Cl) max. 10
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Nickel (Ni) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Sulfate (SO4) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Total Nitrogen (N) max. 3