Sodio hidróxido NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
3718-32EA 107.87 EUR
3718-32 3718-37 3718-10EU 3718-QS
Sodio hidróxido NF, Multi-Compendial, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets BP/ Ph. Eur. Chemical Specifications
Appearance of solution passes test
Assay 95.0 - 100.5 %
Carbonates max. 2.0 %
Chlorides max. 200 ppm
Heavy Metals max. 0.003 %
Identification A passes test
Identification B passes test
Iron max. 10 ppm
Sulphates max. 200 ppm
Meets JP Chemical Specifications
Chloride max. 0.050 %
Clarity and Color of Solution passes test
Identification 1 passes test
Identification 2 passes test
Mercury passes test
Potassium passes test
Sodiumcarbonate max. 3.0 %
Identification passes test
Insoluble substances and organic matters passes test