Sodio hidróxido, en lentejas, puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06462.5000EA 168 EUR
1.06462.5000 1.06462.9050 1.06462.1000
Sodio hidróxido, en lentejas, puro, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 323 °C
Molar Mass 40.00 g/mol
Boiling Point 1390 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material