Sodio hidróxido, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
MQ200
1.06467.9010
1.06467.9050
1.06467.9010EA
223
EUR
1.06467.9010
1.06467.9050
Sodio hidróxido, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH MW: 40 g/mol Pto. Ebullición: 1390 Pto. de fusión: 323 Densidad: 2.13 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8 II IR: 01-2119457892-27 Índice Merck: 14,08627 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 1090 g/l (20 °C) |
Melting Point | 323 °C |
Molar Mass | 40.00 g/mol |
Boiling Point | 1390 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 2.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |