Sodio hidróxido ≥97.0%, en perlas, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
28240.292EA 26.6 EUR
28240.292 28240.361 28240.460
Sodio hidróxido ≥97.0%, en perlas, TECHNICAL
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97.0 %
Sodium carbonate Max. 1.5 %