Sodio hidróxido 98.5-100.5%, en lentejas, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
28244.295EA 51.1 EUR
28244.295 28244.466 28244.262 28244.364
Sodio hidróxido 98.5-100.5%, en lentejas, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.5 - 100.5 %
Appearance White pastilles
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Solution in water Passes test
pH (20°C; 0.01 %) Min. 11.0
Heavy metals (as Ag) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 3 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 120 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Ni (Nickel) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
- -