Sodio hidróxido ≥98%, en lentejas, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
28245.265EA 25 EUR
28245.265 28245.298 28245.367 28245.460
Sodio hidróxido ≥98%, en lentejas, GPR RECTAPUR®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1390 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 323 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
CO3 (as Na2CO3) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm