Sodio hidróxido ≥98.0% (by titrimetric analysis), en lentejas, Puriss. p.a. ACS (max. 0,02% K), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
71690-500G 71690-1KG 71690-5KG 71690-10KG
71690-500GEA 32 EUR
71690-500G 71690-1KG 71690-5KG HONC71690-10KG
Sodio hidróxido ≥98.0% (by titrimetric analysis), en lentejas, Puriss. p.a. ACS (max. 0,02% K), Fluka™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 1,390 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 319 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
IR: 01-2119457892-27
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 1.0 %
Silver (Ag) Max. 0.0005 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Barium (Ba) Max. 0.0005 %
Bismuth (Bi) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Mercury (Hg) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lithium (Li) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 0.0005 %
Thallium (Tl) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Ag) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.0003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)