tetra-Sodio difosfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodio pirofosfato
A17546.0B
A17546.30
A17546.0BEA
67.7
EUR
A17546.0B
A17546.30
tetra-Sodio difosfato ≥98%
tetra-Sodio difosfato
Purity: 98%
CAS No.: 7722-88-5
Molecular Formula: Na4O7P2
Formula Weight: 265.90
Melting Point: 988°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00003513
Formula:
Na₄O₇P₂ Pto. de fusión: 988 °C Densidad: 2,534 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003513 Núm. CAS: 7722-88-5 EINECS: 231-767-1 Índice Merck: 14,9240 |