Hexafluorofosfato de sodio 98.5+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196820500 196820100 196822500
ACRO196820500EA 299 EUR
ACRO196820500 ACRO196820100 ACRO196822500
Hexafluorofosfato de sodio 98.5+%, puro
Hexafluorofosfato de sodio
Formula: F₆NaP
MW: 167.95 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011122
Núm. CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Crystalline powder
Assay ≥98.50 %