Hexafluorofosfato de sodio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
13064.14 13064.22
13064.14EA 121 EUR
13064.14 13064.22
Hexafluorofosfato de sodio ≥99%
Hexafluorofosfato de sodio
Purity: 99+% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Physical Form: Crystalline Density: 2.37 Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Formula: F₆NaP
MW: 167.95 g/mol
Pto. de fusión: >200 °C
Densidad: 2.37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011122
Núm. CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8 II