Hexafluorofosfato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B20898.06 B20898.14 B20898.22
B20898.06EA 44.9 EUR
B20898.06 B20898.14 B20898.22
Hexafluorofosfato de sodio ≥98%
Hexafluorofosfato de sodio
Purity: 98% CAS No.: 21324-39-0 Molecular Formula: NaPF6 Formula Weight: 167.95 Odour: Odourless Melting Point: 200° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011122
Formula: F₆NaP
Pto. de fusión: >200 °C
Densidad: 2,37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011122
Núm. CAS: 21324-39-0
EINECS: 244-333-1
UN: 3260
ADR: 8,II