Ortofosfato de trilitio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tri-Litio fosfato, Litio fosfato trisódico
10743.14
10743.22
10743.14EA
207
EUR
10743.14
10743.22
Ortofosfato de trilitio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Ortofosfato de trilitio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10377-52-3
Molecular Formula: Li3PO4
Formula Weight: 115.79
Physical Form: Powder
Density: 2.54
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 837°
MDL No.: MFCD00016187
Formula:
Li₃O₄P MW: 115.79 g/mol Pto. de fusión: 837 °C Densidad: 2.54 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016187 Núm. CAS: 10377-52-3 EINECS: 233-823-0 |