Ortofosfato de trisodio, anhidro, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fosfato de trisodio, tri-Sodio fosfato, Sodio fosfato trisódico
13438.A1 13438.A7
13438.A1EA 60.3 EUR
13438.A1 13438.A7
Ortofosfato de trisodio, anhidro, tech.
Ortofosfato de trisodio
CAS No.: 7601-54-9 Molecular Formula: Na3O4P Formula Weight: 163.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00003510
Formula: Na₃O₄P
MW: 163.94 g/mol
Pto. de fusión: 73.3…76.7 °C
Densidad: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003510
Núm. CAS: 7601-54-9
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,8662