di-Sodio hidrogenofosfato, anhydrous 99,0 ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
0404-1KGEA 228 EUR
0404-1KG 0404-2.5KG 0404-500G 0404-12KG 0404-50KG
di-Sodio hidrogenofosfato, anhydrous 99,0 ACS
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Pto. de fusión: 250
Densidad: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride <0.002%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.002%
Loss on drying @105 °C ≤0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 8.7 − 9.3
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.005%