Ácido fosfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
A11189.0BEA
119
EUR
A11189.0B
A11189.0I
A11189.30
Ácido fosfónico ≥98%
Ácido fosfónico
Purity: 98+%
CAS No.: 13598-36-2
Molecular Formula: H3PO3
Formula Weight: 82.00
Odour: Odourless
Melting Point: 74°
Boiling Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,7346
UN No.: 2834
MDL No.: MFCD00137258
Formula:
H₃O₃P Pto. Ebullición: 200 °C (desc.) Pto. de fusión: 74 °C Densidad: 1,651 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137258 Núm. CAS: 13598-36-2 EINECS: 237-066-7 UN: 2834 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7346 |