di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
204855000
204851000
204850050
ACRO204855000EA
59.1
EUR
ACRO204855000
ACRO204851000
ACRO204850050
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro 99+% para análisis
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula:
Na₂HPO₄ MW: 141.96 g/mol Pto. de fusión: 250 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003496 Núm. CAS: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 IR: 01-2119489797-11 Índice Merck: 12,08805 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder or granular powder |
Loss on drying | ≤0.2 % |
pH | 8.7 to 9.3 (5 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |