di-Sodio hidrogenofosfato 99+% ACS suitable for buffer solutions
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
424375000 424370025 424370100
ACRO424375000EA 65.2 EUR
ACRO424375000 ACRO424370025 ACRO424370100
di-Sodio hidrogenofosfato 99+% ACS suitable for buffer solutions
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %