di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13437.30
13437.A1
13437.A7
13437.30EA
28.6
EUR
13437.30
13437.A1
13437.A7
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0% ACS
di-Sodio hidrogenofosfato
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7558-79-4
Molecular Formula: HNa2O4P
Formula Weight: 141.98
Physical Form: Granular
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00003496
Formula:
Na₂HPO₄ Pto. de fusión: 250 °C Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003496 Núm. CAS: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 IR: 01-2119489797-11 Índice Merck: 14,8659 |