di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
102494CEA 71.9 EUR
102494C 102495D 10249LT
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 8.7 - 9.3
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test