di-Sodio hidrogenofosfato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
567547-1 567547-250
567547-1EA 230 EUR
567547-1 567547-250
di-Sodio hidrogenofosfato, Millipore®
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805