di-Sodio hidrogenofosfato, Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem

Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico

567550-1 567550-500
567550-1EA 192 EUR
567550-1 567550-500
di-Sodio hidrogenofosfato, Millipore®
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR