di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro, EMSURE® (0.2 - 1 mm) para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06559.0500 1.06559.9025
1.06559.0500EA 132 EUR
1.06559.0500 1.06559.9025
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro, EMSURE® (0.2 - 1 mm) para análisis, Supelco®
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 77 g/l (20 °C)
Melting Point 250 °C (decomposition)
Molar Mass 141.96 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 8.7 - 9.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)