di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
1.06586.0500EA 39.8 EUR
1.06586.0500 1.06586.2500 1.06586.9050 1.06586.1000 1.06586.9012
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
di-Sodio hidrogenofosfato
Certificaciones: Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) ≥99.0%
Insoluble matter ≤0.01%
pH-value (5%; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002%
Sulfate (SO₄) ≤0.005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Cu (Copper) ≤0.0003%
Fe (Iron) ≤0.001%
K (Potassium) ≤0.01%
Pb (Lead) ≤0.001%
Loss on Drying (105 °C) ≤0.2%