di-Sodio hidrogenofosfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
28026.292EA 96.4 EUR
28026.292 28026.361 28026.260 28026.460
di-Sodio hidrogenofosfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm