Sodio dihidrogenofosfato ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40145.30 40145.A1
40145.30EA 41.4 EUR
40145.30 40145.A1
Sodio dihidrogenofosfato ≥96%
Sodio dihidrogenofosfato
Purity: 96% CAS No.: 7558-80-7 Molecular Formula: H2NaO4P Formula Weight: 119.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00003527
Formula: NaH₂PO₄
Pto. de fusión: ∼650 °C
Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 14,8660