Sodio dihidrogenofosfato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio fosfato prim.
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06370.0050 1.06370.0250
1.06370.0050EA 134.73 EUR
1.06370.0050 1.06370.0250
Sodio dihidrogenofosfato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Pto. de fusión: ∼650 °C
Densidad: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 850 g/l (20 °C)
Molar Mass 119.98 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
pH 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)