Sodio dihidrogenofosfato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato prim.
28013.264EA 102 EUR
28013.264 28013.366
Sodio dihidrogenofosfato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio dihidrogenofosfato
Formula: NaH₂PO₄
Pto. de fusión: ∼650 °C
Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003527
Núm. CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm