Sodio paladio (II) cloruro hidrato (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11886.04
11886.09
11886.18
11886.04EA
314
EUR
11886.04
11886.09
11886.18
Sodio paladio (II) cloruro hidrato (30% Pd) ≥99.95% (metals basis)
Sodio paladio (II) cloruro hidrato
Purity: 99.95%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Formula:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003487 Núm. CAS: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |