Hexahidroxoplatinato de disodio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Platinato de disodio
12620.03
12620.06
12620.03EA
291
EUR
12620.03
12620.06
Hexahidroxoplatinato de disodio ≥99.9% (metals basis)
Hexahidroxoplatinato de disodio
Purity: 99.9%
CAS No.: 12325-31-4
Molecular Formula: H6Na2O6Pt
Formula Weight: 343.10
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 150° dec.
MDL No.: MFCD00014236
Formula:
H₆Na₂O₆Pt MW: 343.1 g/mol Pto. de fusión: 150 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014236 Núm. CAS: 12325-31-4 EINECS: 235-590-0 |