Hexaclororenato de dipotasio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium hexachlororhenate(IV)
62113.03 62113.06
62113.03EA 150 EUR
62113.03 62113.06
Hexaclororenato de dipotasio ≥99.9% (metals basis)
Hexaclororenato de dipotasio
Purity: 99.9% CAS No.: 16940-97-9 Molecular Formula: Cl6K2Re Formula Weight: 477.12 Physical Form: Crystalline Density: 3.34 Appearance: Yellow to green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058746
Formula: Cl₆K₂Re
MW: 477,12 g/mol
Densidad: 3,34
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058746
Núm. CAS: 16940-97-9
EINECS: 241-008-6
UN: 3260
ADR: 8,III