Perrenato de potasio (64% Re) ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perrenato (VII) de potasio
11411.04
11411.09
11411.18
11411.04EA
104
EUR
11411.04
11411.09
11411.18
Perrenato de potasio (64% Re) ≥99% (metals basis)
Perrenato de potasio
Purity: 99%
CAS No.: 10466-65-6
Molecular Formula: KReO4
Formula Weight: 289.30
Physical Form: Crystalline
Density: 4.887
Refractive Index: 1.643
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1360-1370°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011365
A powerful oxidizer
Formula:
KO₄Re Pto. Ebullición: 1360…1370 °C Pto. de fusión: 550 °C Densidad: 4,887 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011365 Núm. CAS: 10466-65-6 EINECS: 233-953-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |