Sulfuro de litio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
12839.04EA
60.2
EUR
12839.04
12839.09
12839.18
12839.30
Sulfuro de litio ≥99.9% (metals basis)
Sulfuro de litio
Purity: 99.9%
CAS No.: 12136-58-2
Molecular Formula: Li2S
Formula Weight: 45.95
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 1.66
Appearance: Yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 900-975°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00011085
Formula:
Li₂S Pto. Ebullición: 1527 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 900…975 °C Densidad: 1,66 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011085 Núm. CAS: 12136-58-2 EINECS: 235-228-1 UN: 3134 ADR: 4.3,II |