Sodio sulfuro 90+%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
310180100 310180500 310182500
ACRO310180100EA 159 EUR
ACRO310180100 ACRO310180500 ACRO310182500
Sodio sulfuro 90+%, puro
Sodio sulfuro
Formula: Na₂S
MW: 78,05 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,856 g/cm³ (14 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003498
Núm. CAS: 1313-82-2
EINECS: 215-211-5
UN: 1385
ADR: 4.2,II
IR: 01-2119513694-38
Índice Merck: 12,08830
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Powder and/or lumps
Titration Iodimetric ≥90.0 %