Sodio tiosulfato, anhidro 98.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
202870010 202870025 202875000 202870100
ACRO202870010EA 55.6 EUR
ACRO202870010 ACRO202870025 ACRO202875000 ACRO202870100
Sodio tiosulfato, anhidro 98.5%, extra puro
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤2 % (105°C, 2 h)
pH 6.0 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤1500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤1 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm