Sodio tiosulfato, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
A17629.0E A17629.36
A17629.0EEA 120 EUR
A17629.0E A17629.36
Sodio tiosulfato, anhidro 99%
Sodio tiosulfato
Purity: 99% CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8694 MDL No.: MFCD00003499
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,667
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 14,8694