Sodio tiosulfato, anhidro, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
0393-2.5KGEA 340 EUR
0393-2.5KG 0393-500G
Sodio tiosulfato, anhidro, grado reactivo
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Heavy metals (as Pb) <10 ppm
Insolubles <0.4%
Iron <0.002%
Purity >98.3%
Sulphide <0.0002%